Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB2379-500GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB2379-500G
Benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Benzaldéhyde


Formule: C₆H₅CHO
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: -56°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00003299
Numéro CAS: 100-52-7
ONU: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01058
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/18/28934118.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité