Acide vanillique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAV0017-100GEA 145 EUR InStock
TCIAV0017-100G TCIAV0017-25G
Acide vanillique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide vanillique
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002551
Numéro CAS: 121-34-6
Merck Index: 14,09931
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/69/28997269.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité