4-(Diméthylamino)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: DMABA4-(N,N-Diméthylamino)benzaldéhyde
TCIAD1495-100GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1495-100G TCIAD1495-500G TCIAD1495-25G
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149,19 g/mol
Point de fusion: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
Merck Index: 14,03230
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/16/28978316.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité