3-Nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0129-25G N0129-500G
TCIAN0129-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0129-25G TCIAN0129-500G
3-Nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007249
Numéro CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e640551dfa70207e0d17b6246d1ce5215b6d1477&vid=e5dff4df3ef7a5e62367519f7ab53ec402a9a829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité