4-Nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0559-500GEA 295 EUR InStock
TCIAN0559-500G TCIAN0559-25G TCIAN0559-100G
4-Nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point de fusion: 106 °C
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
Merck Index: 14,06587
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/30/28989730.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité