5-Nitrovanilline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
H0728-25G H0728-5G
TCIAH0728-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0728-25G TCIAH0728-5G
5-Nitrovanilline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitrovanilline
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007118
Numéro CAS: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33948b9ed93287932d4fe07048a0e73b350b0291&vid=3ceb7982d93f19cbc438138479fc6e21c3896ee6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité