3-Nitrosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
N0823-1G N0823-5G
TCIAN0823-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAN0823-1G TCIAN0823-5G
3-Nitrosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041874
Numéro CAS: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a2813d881285b07bb777cf52e549dfe910af12&vid=c9ed58cf571ac0ed35abd9cd7c51d59c95076049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité