5-Nitrosalicylaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0255-25G N0255-5G
TCIAN0255-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAN0255-25G TCIAN0255-5G
5-Nitrosalicylaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007337
Numéro CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c3885f57cd66608865195ba6ab5a0bc6bf6b29&vid=01aff072f43bdf88513552ef153b69134f512e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité