5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1039-25G H1039-5G
TCIAH1039-25GEA 284 EUR InStock
TCIAH1039-25G TCIAH1039-5G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007332
Numéro CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef3601dab37aa8144f5f1104bfc5f3901d76e60f&vid=e7a68b7f3781f05b42b78e7254d95052de072fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité