4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0924-25G H0924-5G
TCIAH0924-25GEA 106 EUR InStock
TCIAH0924-25G TCIAH0924-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007117
Numéro CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df951c45a8b44a1ad8465c3703899afcf32d4481&vid=6a2721855e29b224a322f57f9331dff6a7ead421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité