4-tert-Butoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3312-25G B3312-5G
TCIAB3312-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB3312-25G TCIAB3312-5G
4-tert-Butoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040800
Numéro CAS: 57699-45-3
EINECS: 260-909-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&vid=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité