Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Décyloxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1124-25G D1124-5G
TCIAD1124-25GEA 201 EUR InStock
TCIAD1124-25G TCIAD1124-5G
4-Décyloxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Décyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₇H₂₆O₂
MW: 262,39 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021072
Numéro CAS: 24083-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f9903f13dfe0493e23ffb6808c735cdcd258aa&vid=c6b14dfa738f4ca38d30c2b5586b640fa302fae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité