4-Éthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0042-25G E0042-500G
TCIAE0042-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0042-25G TCIAE0042-500G
4-Éthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1,0509 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003388
Numéro CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18d64556c5e6b4b691451178a55f10ea9408e629&vid=f441f063b0077fdb03054480cd963fa5ed0842a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité