4-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0699-25G H0699-5G
TCIAH0699-25GEA 169 EUR InStock
TCIAH0699-25G TCIAH0699-5G
4-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 42…43 °C
Densité: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003327
Numéro CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6867971e1ab62d251f484c2b3a94e672630914a&vid=7aef82a984d63e77263c6ce2a01f9c34416413c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité