Ethylvanilline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
E0050-500G E0050-25G
TCIAE0050-500GEA 119 EUR InStock
TCIAE0050-500G TCIAE0050-25G
Ethylvanilline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethylvanilline
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…77 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006944
Numéro CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 14,03859
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac3f5ce883597b04dcf92f3f93c73a1f92e6a9b9&vid=983d7d4ac7c3baf2dffd72e5ab6d2380d89513f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité