2,4-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0626-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD0626-25G TCIAD0626-100G TCIAD0626-500G
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/45/28975445.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité