2,6-Diméthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2778-25G D2778-5G
TCIAD2778-25GEA 258 EUR InStock
TCIAD2778-25G TCIAD2778-5G
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,6-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010862
Numéro CAS: 3392-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31e62fe9ae154852f3171dfc85e87c6070916c15&vid=6a1081141a88b4120e3b6400e990ebb4d469d8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité