Vératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3,4-Diméthoxybenzaldéhyde
TCIAD0507-100GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD0507-100G TCIAD0507-500G TCIAD0507-25G
Vératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Vératraldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 40…43 °C
Numéro MDL: MFCD00003363
Numéro CAS: 120-14-9
Merck Index: 14,09951
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/99/28975099.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité