Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT1101-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1101-25G
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003310
Numéro CAS: 2103-57-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/68/28995168.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité