2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1172-25G T1172-5G
TCIAT1172-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT1172-25G TCIAT1172-5G
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003312
Numéro CAS: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a68fd20cee8ed09d87a961f445830422c4a5c5fe&vid=c038cf523fa29b83f670a3196ef76f10593dde12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité