2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2651-25G T2651-5G
TCIAT2651-25GEA 123 EUR InStock
TCIAT2651-25G TCIAT2651-5G
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003313
Numéro CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304da6e159a3cfdf5e31b115ecab89336fde99f9&vid=b7165d8b4f5a09cda8e3cfd168da973f1b2ab731&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité