Salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldéhyde
TCIAS0275-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAS0275-25G TCIAS0275-500G
Salicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Salicylaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –7 °C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00003317
Numéro CAS: 90-02-8
Merck Index: 14,08326
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/17/28994017.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité