3-Hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0197-25G H0197-500G H0197-100G
TCIAH0197-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0197-25G TCIAH0197-500G TCIAH0197-100G
3-Hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: 99…102 °C
Densité: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003368
Numéro CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fadca81c1ddd2d1ba6c393feec799617e8fe2fce&vid=40a421125ff8a3caa135769cb9bda83706de0b56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité