2,3-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1478-25G D1478-5G
TCIAD1478-25GEA 244 EUR InStock
TCIAD1478-25G TCIAD1478-5G
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003324
Numéro CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db951c6c70328cbffe6c04f6b9de71e463e43922&vid=5ee894983054850ab1642b9af7dfca819895cda8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité