2,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0565-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0565-1G TCIAD0565-5G
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,5-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00003333
Numéro CAS: 1194-98-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/23/28975223.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité