3,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
D0566-25G D0566-250G
TCIAD0566-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD0566-25G TCIAD0566-250G
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,07893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8417e759632e6ebf07a73190c07bfb2c5cddae9&vid=f842dc85342ccdaa03115d1ada66369b013adc95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité