3-Phénoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Phenoxybenzenecarbaldehyde, m-Phenoxybenzenecarbaldehyde
P0960-25G P0960-500G
TCIAP0960-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP0960-25G TCIAP0960-500G
3-Phénoxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3-Phénoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,147 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003353
Numéro CAS: 39515-51-0
EINECS: 254-487-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ffd828669eb936222351263cd9b48dc8325a2d6&vid=c4f9bc10b3c23ac4e5cde97ba222f7ec46702d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité