4-Phénoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1333-25G P1333-5G
TCIAP1333-25GEA 212 EUR InStock
TCIAP1333-25G TCIAP1333-5G
4-Phénoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Phénoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24.5 °C
Densité: 1,1522 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003383
Numéro CAS: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d41df5cf919e5d537953a774b383181cc27d92e&vid=b751a9712efee5f3924f295c4e96e3d66445cb02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité