Benzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0082-500GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0082-500G TCIAB0082-25G
Benzonitrile ≥99.0% (par GC)
Benzonitrile
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Point de fusion: –13 °C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
ONU: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01097
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/44/28932244.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité