Anthranilonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
A0861-25G A0861-500G A0861-100G
TCIAA0861-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0861-25G TCIAA0861-500G TCIAA0861-100G
Anthranilonitrile ≥98.0% (par GC)
Anthranilonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007631
Numéro CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc44d50b7261adf5452d546348150268069cd413&vid=236fffe3d7d4814f3a4fddfb92bc138e038949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité