3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
A0860-25G A0860-250G A0860-5G
TCIAA0860-25GEA 132 EUR InStock
TCIAA0860-25G TCIAA0860-250G TCIAA0860-5G
3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007756
Numéro CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=595d06677142f8ceeb3cfa7583a726dd7dca7cbb&vid=b1f5ad2031594586d5a707967a09139d60a9f37a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité