3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyanoaniline, m-Aminobenzonitrile, m-Cyanoaniline
A1203-25G A1203-5G
TCIAA1203-25GEA 148 EUR InStock
TCIAA1203-25G TCIAA1203-5G
3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 48…50 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007756
Numéro CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ab98d31a38b8fd321df79cd89cdbbe1276a29f&vid=53a36d861d523f6f29c25eeaab939fb4f2312f67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité