4-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Cyanoaniline, 4-Cyanoaniline, p-Aminobenzonitrile
A0695-10G A0695-250G
TCIAA0695-10GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA0695-10G TCIAA0695-250G
4-Aminobenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 84…87 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007821
Numéro CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d8d4f407db8f4ba79da9128732c8cff409ba38&vid=40128011da63409304cd966e7a16c4b113becb7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité