2-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0171-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0171-5G
2-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 107…109 °C
Numéro MDL: MFCD00007044
Numéro CAS: 612-24-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/63/28989263.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité