4-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0172-25G N0172-250G
TCIAN0172-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0172-25G TCIAN0172-250G
4-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007279
Numéro CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95cdae93ed7ef073b5f8458372764a2001cc439f&vid=df38d507067f0c104be91a49851deb286c0931ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité