2-Méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
M1280-25G M1280-5G
TCIAM1280-25GEA 104 EUR InStock
TCIAM1280-25G TCIAM1280-5G
2-Méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 24.5 °C
Densité: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00001783
Numéro CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&vid=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité