3-Méthoxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M1291-25G M1291-5G
TCIAM1291-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAM1291-25G TCIAM1291-5G
3-Méthoxybenzonitrile ≥95.0% (par GC)
3-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001801
Numéro CAS: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324ef8f3f6c0ce6254e5a4976507d1265058c423&vid=a30288feb86edc11a7e8e6930b7ec89320b4b4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité