4-Méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A0493-25G A0493-5G
TCIAA0493-25GEA 163 EUR InStock
TCIAA0493-25G TCIAA0493-5G
4-Méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001818
Numéro CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&vid=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité