2,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3659-1G D3659-5G
TCIAD3659-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3659-1G TCIAD3659-5G
2,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00016375
Numéro CAS: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c51876edf5a733bdd2cc4d2cd68e12257124a899&vid=623e814f2bbb678cc3a44d80e361d099277c1d52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité