Salicylonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1045-25G C1045-5G
TCIAC1045-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC1045-25G TCIAC1045-5G
Salicylonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Salicylonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: 90…92 °C
Densité: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002145
Numéro CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=601f0ff3b5677d946e735832dad3785a8dfec3c5&vid=2dbc4995ee31b911e2b99821076ed14fb734c325&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité