3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3352-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD3352-25G TCIAD3352-5G
3,4-Dihydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-Dihydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Numéro MDL: MFCD00016436
Numéro CAS: 17345-61-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/38/28980338.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité