Benzoate d'isobutyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoic acid isobutyl ester
B0072-25G B0072-500G
TCIAB0072-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0072-25G TCIAB0072-500G
Benzoate d'isobutyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate d'isobutyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00048344
Numéro CAS: 120-50-3
EINECS: 204-401-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fb3e28f5e5b7d5fb03f4b6915e3f8dc5307bb84&vid=4d269d19b9b8ee183fc5bc512231bf901a70d93c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité