Benzoate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
B0071-25G B0071-500G
TCIAB0071-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0071-25G TCIAB0071-500G
Benzoate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Benzoate d'isopentyle
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 262°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026515
Numéro CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Merck Index: 14,05113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13cc0c02c3f0ed6221cbfc50ebac6f5fe675e41&vid=b98ef0064a2f8d11023f483159c4ce7a5c44b317&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité