Benzoate de butyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0066-25ML B0066-500ML
TCIAB0066-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0066-25ML TCIAB0066-500ML
Benzoate de butyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate de butyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: –22°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009439
Numéro CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 14,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20f8114911663e5081ff5019d2b660699a04b7e&vid=da540721aa4cf4533f92aa52b258b06bee811390&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité