Benzoate d'hexyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1076-25ML B1076-500ML
TCIAB1076-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1076-25ML TCIAB1076-500ML
Benzoate d'hexyle ≥98.0% (par GC)
Benzoate d'hexyle
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,28 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Densité: 0,9992 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 148°C
Numéro MDL: MFCD00051714
Numéro CAS: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6728877c5b01c60d4928e91527c1e5133666c4c&vid=6b115a2df4a749be55c532747630d7391b214171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité