Méthyle benzoate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl benzoate
B0074-25ML B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0074-25ML TCIAB0074-500ML
Méthyle benzoate ≥99.0% (par GC)
Méthyle benzoate
Formule: C₆H₅COOCH₃
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –12°C
Densité: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008421
Numéro CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,06024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88112e38a7a258f851dd72a5e649852cbc3be3af&vid=aed1097251c094bc08b73b1e1100afee5e262304&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité