Benzoate de pentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1095-25ML B1095-500ML B1095-100ML
TCIAB1095-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAB1095-25ML TCIAB1095-500ML TCIAB1095-100ML
Benzoate de pentyle ≥98.0% (par GC)
Pentyl benzoate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 260°C
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00048843
Numéro CAS: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34af5f6eca2d0cfc6c7e9cd4e23f2e10a4e2668&vid=1ba2755d83a099c0719213a7af3847885fb1fb34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité