4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0211-25G H0211-500G
TCIAH0211-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0211-25G TCIAH0211-500G
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 116…118 °C
Densité: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9fa1b430130b67976c849d1e016d806c918cbf&vid=d92b68bc82745b396d5edc9bd40b831b3da16a34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité