Acide 3-cyanobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0446-25G C0446-5G
TCIAC0446-25GEA 145 EUR InStock
TCIAC0446-25G TCIAC0446-5G
Acide 3-cyanobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002486
Numéro CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e1650b51ae0619ff98b336821cb27c24128a12c&vid=2e6fea72c18912cf747c25880380e93c51605ba4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 222.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité