Acide 4-cyanobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0445-25G C0445-5G
TCIAC0445-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAC0445-25G TCIAC0445-5G
Acide 4-cyanobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002528
Numéro CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d150b7de58823b334fc48360916be15429c5989&vid=7f8a3eed3adf8c5562f28f790017b8164cbd2042&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité